Tisk…
Thiophene-2-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
OR5053-100G OR5053-25G OR5053-250G
APOSOR5053-100GEA 953 CZK
APOSOR5053-100G APOSOR5053-25G APOSOR5053-250G
Thiophene-2-carbaldehyde 97%
Thiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₄OS
MW: 112,15 g/mol
Bod varu: 196…198 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005429
CAS číslo: 98-03-3
EINECS: 202-629-8