Indole-3-carbaldehyd 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
OR5052-100G
OR5052-250G
OR5052-500G
APOSOR5052-100GEA
992
CZK
APOSOR5052-100G
APOSOR5052-250G
APOSOR5052-500G
Indole-3-carbaldehyd 99%
Indole-3-carbaldehyd
Vzorec:
C₉H₇NO Bod tání: 190…199 °C Bod vzplanutí: 240 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005622 CAS číslo: 487-89-8 EINECS: 207-665-8 |