Tisk…
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR5049-25G OR5049-5G
APOSOR5049-25GEA 2030 CZK
APOSOR5049-25G APOSOR5049-5G
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269,55 g/mol
Bod tání: 73…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156129
CAS číslo: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8,II