Tisk…
4-Acetylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-pyridyl ketone
OR5047-25G OR5047-100G OR5047-1G
APOSOR5047-25GEA 1780 CZK
APOSOR5047-25G APOSOR5047-100G APOSOR5047-1G
4-Acetylpyridine 97%
4-Acetylpyridine
Vzorec: C₇H₇NO
Bod varu: 210…212 °C
Bod tání: 13…16 °C
Hustota: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006433
CAS číslo: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9