Tisk…
3-Acetylpyridine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
OR5046-100G OR5046-500G OR5046-5G OR5046-25G
APOSOR5046-100GEA 1240 CZK
APOSOR5046-100G APOSOR5046-500G APOSOR5046-5G APOSOR5046-25G
3-Acetylpyridine 97+%
3-Acetylpyridine
Vzorec: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Bod varu: 218…220 °C
Bod tání: 41579 °C
Hustota: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006396
CAS číslo: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III