Tisk…
2-Acetylpyridine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5045-100G OR5045-500G OR5045-250G
APOSOR5045-100GEA 3740 CZK
APOSOR5045-100G APOSOR5045-500G APOSOR5045-250G
2-Acetylpyridine 97+%
2-Acetylpyridine
Vzorec: C₇H₇NO
Bod varu: 188…190 °C
Bod tání: 44477 °C
Hustota: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006303
CAS číslo: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6