Tisk…
1,4-Cyclohexanedione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5044-100G OR5044-25G
APOSOR5044-100GEA 1740 CZK
APOSOR5044-100G APOSOR5044-25G
1,4-Cyclohexanedione 98%
1,4-Cyclohexanedione
Vzorec: C₆H₈O₂
Bod varu: 112 °C/19,5mmHg
Bod tání: 76…80 °C
Bod vzplanutí: 132 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001606
CAS číslo: 637-88-7
EINECS: 211-306-0