Tisk…
4-Phenylcyclohexanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5040-100G OR5040-25G OR5040-5G
APOSOR5040-100GEA 3060 CZK
APOSOR5040-100G APOSOR5040-25G APOSOR5040-5G
4-Phenylcyclohexanone 98%
4-Phenylcyclohexanone
Vzorec: C₁₂H₁₄O
Bod varu: 158…160 °C/16mmHg
Bod tání: 73…80 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001641
CAS číslo: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0