Tisk…
α-Chloro-m-xylene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
OR5038-25G OR5038-5G
APOSOR5038-25GEA 1740 CZK
APOSOR5038-25G APOSOR5038-5G
α-Chloro-m-xylene 97%
α-Chloro-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Cl
MW: 140.61
Bod varu: 195…196 °C
Hustota: 1.064 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000909
CAS číslo: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10224