α-Bromo-p-toluonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-(Bromomethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzyl bromide, p-(Bromomethyl)benzonitrile
OR5037-25G
OR5037-100G
OR5037-5G
APOSOR5037-25GEA
705
CZK
APOSOR5037-25G
APOSOR5037-100G
APOSOR5037-5G
α-Bromo-p-toluonitrile 98%
α-Bromo-p-toluonitrile
Vzorec:
C₈H₆BrN MW: 196.05 Bod tání: 113…117 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001829 CAS číslo: 17201-43-3 EINECS: 241-246-0 UN: 3261 ADR: 8 II |