Tisk…
α-Bromo-3-chlorotoulene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5035-100G OR5035-25G
APOSOR5035-100GEA 2360 CZK
APOSOR5035-100G APOSOR5035-25G
α-Bromo-3-chlorotoulene 98%
α-Bromo-3-chlorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrCl
Bod varu: 108…110 °C
Hustota: 1,569 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000597
CAS číslo: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
UN: 3265
ADR: 8,II