Tisk…
α-Bromo-2-chlorotoulene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5033-100G OR5033-25G OR5033-5G
APOSOR5033-100GEA 3230 CZK
APOSOR5033-100G APOSOR5033-25G APOSOR5033-5G
α-Bromo-2-chlorotoulene 97%
α-Bromo-2-chlorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrCl
Bod varu: 103…104 °C/10mmHg
Hustota: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000566
CAS číslo: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
UN: 3265
ADR: 8,II