Tisk…
α-Chloro-3-nitrotoluene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5032-10G OR5032-25G
APOSOR5032-10GEA 622 CZK
APOSOR5032-10G APOSOR5032-25G
α-Chloro-3-nitrotoluene 96%
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MDL Number: MFCD00007272
CAS číslo: 619-23-8