Tisk…
2-(Aminomethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5031-100G OR5031-25G
APOSOR5031-100GEA 1240 CZK
APOSOR5031-100G APOSOR5031-25G
2-(Aminomethyl)pyridine 98%
2-(Aminomethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Bod varu: 202…204 °C
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006360
CAS číslo: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5
UN: 2735
ADR: 8,II