Tisk…
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5030-25G OR5030-5G
APOSOR5030-25GEA 10750 CZK
APOSOR5030-25G APOSOR5030-5G
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₃
Bod varu: 120…122 °C/0,05mmHg
Hustota: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017150
CAS číslo: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
UN: 2735
ADR: 8,III