Tisk…
3,4-Dimethoxybenzylamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Veratrylamine
OR5029-100G OR5029-25G OR5029-5G
APOSOR5029-100GEA 14090 CZK
APOSOR5029-100G APOSOR5029-25G APOSOR5029-5G
3,4-Dimethoxybenzylamine 96%
3,4-Dimethoxybenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Bod varu: 281…284 °C
Hustota: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008116
CAS číslo: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
UN: 2735
ADR: 8,III