Tisk…
4-Methoxybenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Aminomethyl)anisole, p-Anisylamine
OR5028-100G OR5028-25G OR5028-500G
APOSOR5028-100GEA 1870 CZK
APOSOR5028-100G APOSOR5028-25G APOSOR5028-500G
4-Methoxybenzylamine 97%
4-Methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Bod varu: 64…66 °C
Hustota: 1,053 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008122
CAS číslo: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
UN: 2735
ADR: 8,II