Tisk…
3-Chlorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3-Chlorophenyl)methanamine
OR5026-25G
APOSOR5026-25GEA 1450 CZK
APOSOR5026-25G
3-Chlorobenzylamine 98%
3-Chlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Bod varu: 110…112 °C/17mmHg
Hustota: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040752
CAS číslo: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
UN: 2735
ADR: 8,II