Tisk…
2,4-Dichlorobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,4-Dichlorophenyl)methanol
OR5024-100G OR5024-25G OR5024-500G
APOSOR5024-100GEA 2900 CZK
APOSOR5024-100G APOSOR5024-25G APOSOR5024-500G
2,4-Dichlorobenzyl alcohol 97%
2,4-Dichlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Bod varu: 150 °C/25mmHg
Bod tání: 54…56 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004606
CAS číslo: 1777-82-8
EINECS: 217-210-5