Tisk…

3,4-Dichlorobenzyl alcohol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: (3,4-Dichlorophenyl)methanol

OR5023-100G OR5023-250G OR5023-50G
APOSOR5023-100GEA 8200 CZK
APOSOR5023-100G APOSOR5023-250G APOSOR5023-50G
3,4-Dichlorobenzyl alcohol 97%
3,4-Dichlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Bod varu: 125…130 °C/3mmHg
Bod tání: 36…39 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004633
CAS číslo: 1805-32-9
EINECS: 217-299-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR