Tisk…
4-Chlorobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5022-25G OR5022-500G
APOSOR5022-25GEA 622 CZK
APOSOR5022-25G APOSOR5022-500G
4-Chlorobenzyl alcohol 98%
4-Chlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇ClO
Bod varu: 234 °C
Bod tání: 68…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004652
CAS číslo: 873-76-7
EINECS: 212-852-2