Tisk…
4-Bromobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromophenyl)methanol
OR5021-100G OR5021-25G OR5021-500G
APOSOR5021-100GEA 1120 CZK
APOSOR5021-100G APOSOR5021-25G APOSOR5021-500G
4-Bromobenzyl alcohol 98%
4-Bromobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Bod tání: 75…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004650
CAS číslo: 873-75-6
EINECS: 212-851-7