Tisk…

3-Bromobenzyl alcohol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: (3-Bromophenyl)methanol

OR5020-500G
APOSOR5020-500GEA 4470 CZK
APOSOR5020-500G
3-Bromobenzyl alcohol 98%
3-Bromobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Bod varu: 165 °C/16mmHg
Bod tání: 110…112 °C
Hustota: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004629
CAS číslo: 15852-73-0
EINECS: 239-975-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR