Tisk…
3-Chlorobenzyl alcohol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5019-10G OR5019-100G OR5019-25G
APOSOR5019-10GEA 622 CZK
APOSOR5019-10G APOSOR5019-100G APOSOR5019-25G
3-Chlorobenzyl alcohol 99%
3-Chlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇ClO
Bod varu: 237 °C
Hustota: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004632
CAS číslo: 873-63-2
EINECS: 212-847-5