Tisk…
Piperonyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
OR5017-25G OR5017-5G
APOSOR5017-25GEA 705 CZK
APOSOR5017-25G APOSOR5017-5G
Piperonyl alcohol 98%
Piperonyl alcohol
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152.15
Bod varu: 156…158 °C
Bod tání: 50…55 °C
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005836
CAS číslo: 495-76-1
EINECS: 207-808-4