Tisk…
3-Nitrobenzyl alcohol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Nitrophenyl)methanol
OR5016-100G OR5016-25G
APOSOR5016-100GEA 1540 CZK
APOSOR5016-100G APOSOR5016-25G
3-Nitrobenzyl alcohol 99%
3-Nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod varu: 175…180 °C/3mmHg
Bod tání: 30…32 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007273
CAS číslo: 619-25-0