Tisk…

4-Nitrobenzyl alcohol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: (4-Nitrophenyl)methanol

OR5015-100G OR5015-1KG OR5015-500G
APOSOR5015-100GEA 622 CZK
APOSOR5015-100G APOSOR5015-1KG APOSOR5015-500G
4-Nitrobenzyl alcohol 98%
4-Nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153.14
Bod varu: 185 °C/12mmHg
Bod tání: 92…95 °C
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007376
CAS číslo: 619-73-8
EINECS: 210-611-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR