Tisk…
2-Nitrobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Nitrophenyl)methanol
OR5014-100G OR5014-500G
APOSOR5014-100GEA 1240 CZK
APOSOR5014-100G APOSOR5014-500G
2-Nitrobenzyl alcohol 98%
2-Nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153.14
Bod varu: 270 °C
Bod tání: 69…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007186
CAS číslo: 612-25-9
EINECS: 210-302-6