Tisk…
2,6-Dichlorobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,6-Dichlorophenyl)methanol
OR5013-100G OR5013-10G OR5013-25G
APOSOR5013-100GEA 2420 CZK
APOSOR5013-100G APOSOR5013-10G APOSOR5013-25G
2,6-Dichlorobenzyl alcohol 97%
2,6-Dichlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
Bod varu: 150 °C/25mmHg
Bod tání: 96…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004609
CAS číslo: 15258-73-8
EINECS: 239-300-3