Tisk…
4-Hydroxybenzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, p-Hydroxybenzophenone
OR5011-100G OR5011-500G OR5011-1KG
APOSOR5011-100GEA 910 CZK
APOSOR5011-100G APOSOR5011-500G APOSOR5011-1KG
4-Hydroxybenzophenone 98%
4-Hydroxybenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
Bod varu: 260…262 °C/24mmHg
Bod tání: 132…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002355
CAS číslo: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1