Tisk…

4,4'-Dichlorobenzophenone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4,4-Dichlorobenzophenone, 4,4-DBP, Bis(4-chlorophenyl) ketone

OR5010-100G OR5010-250G OR5010-500G
APOSOR5010-100GEA 744 CZK
APOSOR5010-100G APOSOR5010-250G APOSOR5010-500G
4,4'-Dichlorobenzophenone 98%
4,4'-Dichlorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈Cl₂O
Bod varu: 353 °C
Bod tání: 144…146 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000623
CAS číslo: 90-98-2
EINECS: 202-030-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR