Tisk…
2,6-Dichlorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5004-100G OR5004-1KG OR5004-500G
APOSOR5004-100GEA 2070 CZK
APOSOR5004-100G APOSOR5004-1KG APOSOR5004-500G
2,6-Dichlorobenzoic acid 97%
2,6-Dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01
Bod varu: 299
Bod tání: 139…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002418
CAS číslo: 50-30-6
EINECS: 200-025-9