Tisk…
2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5003-1G OR5003-500MG
APOSOR5003-1GEA 1990 CZK
APOSOR5003-1G APOSOR5003-500MG
2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Bod tání: 191…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202882
CAS číslo: 387350-60-9