Tisk…
2-Nitrobenzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: o-Nitrobenzonitrile
OR5001-25G OR5001-1G OR5001-5G
APOSOR5001-25GEA 2070 CZK
APOSOR5001-25G APOSOR5001-1G APOSOR5001-5G
2-Nitrobenzonitrile 99%
2-Nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Bod varu: 165 °C/16mmHg
Bod tání: 107…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007044
CAS číslo: 612-24-8
EINECS: 210-301-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III