Tisk…
ɑ-Acetamidocinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Acetamido-3-phenylacrylic acid, α-Acetamidocinnamic acid
OR5000T-100G OR5000T-25G OR5000T-500G
APOSOR5000T-100GEA 1120 CZK
APOSOR5000T-100G APOSOR5000T-25G APOSOR5000T-500G
ɑ-Acetamidocinnamic acid
alpha-Acetamidocinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,21 g/mol
Bod tání: 188…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00188416
CAS číslo: 5469-45-4