4-Iodobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
p-Iodobenzoic acid
OR4999-100G
OR4999-25G
APOSOR4999-100GEA
1240
CZK
APOSOR4999-100G
APOSOR4999-25G
4-Iodobenzoic acid 98%
4-Iodobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₅IO₂ MW: 248,02 g/mol Bod tání: 270…273 °C (rozkl.) Hustota: 2,18 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002533 CAS číslo: 619-58-9 EINECS: 210-603-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...