Tisk…
4-Bromobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: p-Bromobenzoic Acid
OR4997-100G OR4997-25G OR4997-500G
APOSOR4997-100GEA 705 CZK
APOSOR4997-100G APOSOR4997-25G APOSOR4997-500G
4-Bromobenzoic acid 98%
4-Bromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₂
MW: 201.02
Bod varu: 300
Bod tání: 252…258 °C
Hustota: 1.894 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002529
CAS číslo: 586-76-5
EINECS: 209-581-7
Merck Index: 13,01392