Tisk…
2-Bromobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: o-Bromobenzoic Acid
OR4995-250G OR4995-100G OR4995-500G
APOSOR4995-250GEA 992 CZK
APOSOR4995-250G APOSOR4995-100G APOSOR4995-500G
2-Bromobenzoic acid 97%
2-Bromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₂
MW: 201.02
Bod varu: 296
Bod tání: 146…150 °C
Hustota: 1.93 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002402
CAS číslo: 88-65-3
EINECS: 201-848-6