Tisk…
5-Nitroanthranilic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4994-100G OR4994-25G OR4994-500G
APOSOR4994-100GEA 2070 CZK
APOSOR4994-100G APOSOR4994-25G APOSOR4994-500G
5-Nitroanthranilic acid 98%
5-Nitroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆N₂O₄
Bod tání: 270 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017039
CAS číslo: 616-79-5