Tisk…
5-Nitrosalicylic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4992-100G OR4992-25G OR4992-500G
APOSOR4992-100GEA 2900 CZK
APOSOR4992-100G APOSOR4992-25G APOSOR4992-500G
5-Nitrosalicylic acid 99%
5-Nitrosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
Bod tání: 228…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007338
CAS číslo: 96-97-9