Tisk…
3,5-Dimethoxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4991-500G
APOSOR4991-500GEA 6390 CZK
APOSOR4991-500G
3,5-Dimethoxybenzoic acid 97%
3,5-Dimethoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Bod tání: 181…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002502
CAS číslo: 1132-21-4