Tisk…
2,3-Dimethoxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR4990-100G OR4990-25G OR4990-500G
APOSOR4990-100GEA 2490 CZK
APOSOR4990-100G APOSOR4990-25G APOSOR4990-500G
2,3-Dimethoxybenzoic acid 98%
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18
Bod varu: 314
Bod tání: 121…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002432
CAS číslo: 1521-38-6