Tisk…
3,5-Dimethylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4988-100G OR4988-1KG OR4988-500G
APOSOR4988-100GEA 622 CZK
APOSOR4988-100G APOSOR4988-1KG APOSOR4988-500G
3,5-Dimethylbenzoic acid 98%
3,5-Dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Bod tání: 169…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002525
CAS číslo: 499-06-9
EINECS: 207-876-5