Tisk…
4-Formylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4986-100G OR4986-500G
APOSOR4986-100GEA 1240 CZK
APOSOR4986-100G APOSOR4986-500G
4-Formylbenzoic acid
4-Formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆O₃
Bod tání: 245…247 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006951
CAS číslo: 619-66-9
EINECS: 210-607-4