Tisk…
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
OR4985-100G OR4985-25G
APOSOR4985-100GEA 7480 CZK
APOSOR4985-100G APOSOR4985-25G
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97%
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Vzorec: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208.26 g/mol
Bod varu: 89…93 °C/7mmHg
Hustota: 1.047 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010217
CAS číslo: 81172-89-6