Tisk…
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4984-250G OR4984-50G OR4984-1KG
APOSOR4984-250GEA 2360 CZK
APOSOR4984-250G APOSOR4984-50G APOSOR4984-1KG
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde 97%
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Bod varu: 168…170 °C/12mmHg
Bod tání: 38…42 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003310
CAS číslo: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0