4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR4982-1G
OR4982-5G
OR4982-25G
APOSOR4982-1GEA
417
CZK
APOSOR4982-1G
APOSOR4982-5G
APOSOR4982-25G
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂O₂ MW: 194.2304 g/mol Bod tání: 101…105 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00066305 CAS číslo: 6310-19-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |