Tisk…
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4981-100G OR4981-500G
APOSOR4981-100GEA 2690 CZK
APOSOR4981-100G APOSOR4981-500G
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 97%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18
Bod varu: 115…118 °C/1mmHg
Bod tání: 44…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003366
CAS číslo: 7311-34-4