Tisk…
4-Ethoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4980-100G OR4980-25G OR4980-500G
APOSOR4980-100GEA 4100 CZK
APOSOR4980-100G APOSOR4980-25G APOSOR4980-500G
4-Ethoxybenzaldehyde 98%
4-Ethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18
Bod varu: 255 °C
Bod tání: 13…14 °C
Hustota: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003388
CAS číslo: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3