Tisk…
4-Bromobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4979-100G OR4979-25G
APOSOR4979-100GEA 1330 CZK
APOSOR4979-100G APOSOR4979-25G
4-Bromobenzaldehyde 98%
4-Bromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Bod varu: 66…68 °C/2mmHg
Bod tání: 55…58 °C
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003377
CAS číslo: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0